missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Panobinostat, MedChemExpress

Código de producto. 16450956
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16450956

Marca: Medchem Express HY10224

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Panobinostat (LBH589; NVP-LBH589) is a potent and orally active non-selective HDAC inhibitor, and has antineoplastic activities. Panobinostat induces HIV-1 virus production even at low concentration range 8-31 nM, stimulates HIV-1 expression in latently infected cells. Panobinostat induces cell apoptosis and autophagy. Panobinostat can be used for the study of refractory or relapsed multiple myeloma.

Panobinostat (LBH589

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Panobinostat
Forma física Powder
CAS 404950-80-7
Color Amarillo claro
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo LBH589 NVP-LBH589
Información de solubilidad DMSO : ≥ 57 mg/mL (163.12 mM)
SMILES O=C(/C=C/C1=CC=C(CNCCC2=C(NC3=C2C=CC=C3)C)C=C1)NO
Peso molecular (g/mol) 349.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.43
Porcentaje de pureza 95.33%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado