missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PANK4 Polyclonal Antibody

Descripción
Immunogen sequence: FDHSGKDTERE HEPPYEISVQ EEITARLHFI KFENTYIEAC LDFIKDHLVN TETKVIQATG GGAYKFKDLI EEKLRLKVDK EDVMTCLIKG CNFVLKNIPH EAFVYQKDSD PEFRFQTNHP HIFPYLLVNI GSGVSIVKVE TE Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 94%, rat 94%.
This gene encodes a protein belonging to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the biosynthesis of coenzyme A (CoA) in bacteria and mammalian cells. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA. This family member is most abundant in muscle but is expressed in all tissues.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PANK4 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.05 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Pank4 |
| N.º de referencia del gen | Q9NVE7 |
| Alias de gen | 4'-phosphopantetheine phosphatase; D030031I12Rik; DKFZp547M242; Fang1; FLJ10782; hPanK4; hypothetical protein Fang1; mPanK4; Pank4; Pantothenate kinase; Pantothenate kinase 4; pantothenic acid kinase 4; R75150; rPanK4 |
| Símbolos de los genes | Pank4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?