missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PANK2 Antibody (OTI3H9), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-73241H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PANK2 Monoclonal specifically detects PANK2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| PANK2 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| PANK2 | |
| Full length recombinant protein of human PANK2 (NP_705902) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 80025.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI3H9 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| C20orf48, EC 2.7.1.33, FLJ17232, Hallervorden-Spatz syndrome, HARPFLJ11729, hPanK2, HSS, MGC15053, NBIA1, pantothenate kinase 2, pantothenate kinase 2, mitochondrial, Pantothenic acid kinase 2, PKANneurodegeneration with brain iron accumulation 1 (Hallervorden-Spatz syndrome) | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido