missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pancreatic Lipase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
This gene is a member of the lipase gene family. It encodes a carboxyl esterase that hydrolyzes insoluble, emulsified triglycerides, and is essential for the efficient digestion of dietary fats. This gene is expressed specifically in the pancreas.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Pancreatic Lipase |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PNLIP |
| N.º de referencia del gen | P16233, P27657, Q6P8U6 |
| Alias de gen | Lipase, Pancreatic Lipase, PL, PNLIP, PTL |
| Símbolos de los genes | PNLIP |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?