missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pan-RAS-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16473328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473328 10 mg 10 miligramos
16496047 5 mg 5 miligramos
16460749 1 mg 1 miligramo
16444576 100 mg 100 miligramos
16439866 50 mg 50 miligramos
16412726 25 mg 25 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473328

Marca: Medchem Express HY101295

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pan-RAS-IN-1 is a pan-Ras inhibitor that disrupts the interaction of Ras proteins and their effectors.

Pan-RAS-IN-1 is a pan-Ras inhibitor that disrupts the interaction of Ras proteins and their effectors.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pan-RAS-IN-1
CAS 1835283-94-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H41Cl2F3N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (69.67 mM)
SMILES O=C(C1(N)CCNCC1)NCCCN2C3=CC=C(CN4CCN(CC5=C(Cl)C=CC=C5Cl)CC4)C=C3C(C6=CC=C(OC(F)(F)F)C=C6)=C2
Peso molecular (g/mol) 717.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 717.65
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.