missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pan-PAX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7209867 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16870985 20 μL 20 microlitros
16860985 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870985

Marca: Proteintech 213831AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is a Pan-PAX antibody.

This gene encodes a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically encode proteins that contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. This nuclear protein is involved in thyroid follicular cell development and expression of thyroid-specific genes. Mutations in this gene have been associated with thyroid dysgenesis, thyroid follicular carcinomas and atypical follicular thyroid adenomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.

Especificaciones

Antígeno Pan-PAX
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PAX1
N.º de referencia del gen O43316, O88436, P09084, P15863, P23759, P23760, P24610, P26367, P32114, P32115, P47239, P47242, P51974, P55771, P63015, P63016, Q00288, Q02548, Q02650, Q02962, Q06710, Q2L4T2
Alias de gen paired box, paired box 8, Paired box protein Pax, Paired box protein Pax 8, Pan-PAX, PAX 8, PAX8
Símbolos de los genes Pax1, Pax2, PAX3, PAX4, PAX5, PAX6, PAX7, Pax8, PAX9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Pan-PAX Fusion Protein Ag16018
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114502, 18503, 18504, 18505, 18506, 18507, 18508, 18509, 18510, 18511, 25509, 293992, 311505, 362741, 500453, 500574, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 7849, 81819, 83630
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.