missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This antibody is a Pan-PAX antibody.
This gene encodes a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically encode proteins that contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. This nuclear protein is involved in thyroid follicular cell development and expression of thyroid-specific genes. Mutations in this gene have been associated with thyroid dysgenesis, thyroid follicular carcinomas and atypical follicular thyroid adenomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Pan-PAX |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PAX1 |
| N.º de referencia del gen | O43316, O88436, P09084, P15863, P23759, P23760, P24610, P26367, P32114, P32115, P47239, P47242, P51974, P55771, P63015, P63016, Q00288, Q02548, Q02650, Q02962, Q06710, Q2L4T2 |
| Alias de gen | paired box, paired box 8, Paired box protein Pax, Paired box protein Pax 8, Pan-PAX, PAX 8, PAX8 |
| Símbolos de los genes | Pax1, Pax2, PAX3, PAX4, PAX5, PAX6, PAX7, Pax8, PAX9 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?