missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This antibody is a pan-keratin antibody.
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The type II cytokeratins consist of basic or neutral proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains coexpressed during differentiation of simple and stratified epithelial tissues. This type II cytokeratin is specifically expressed in the basal layer of the epidermis with family member KRT14. Mutations in these genes have been associated with a complex of diseases termed epidermolysis bullosa simplex. The type II cytokeratins are clustered in a region of chromosome 12q12-q13.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | pan-keratin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | KRT10 |
| N.º de referencia del gen | P02533, P02538, P04264, P05787, P08727, P08729, P08779, P12035, P13645, P13647, P19012, P19013, P35908 |
| Alias de gen | 58 kDa cytokeratin, CK 5, CK5, Cytokeratin 5, K5, keratin 5, KRT5, KRT5A, Type II keratin Kb5 |
| Símbolos de los genes | KRT1, KRT10, KRT14, KRT15, KRT16, KRT19, KRT2, KRT3, KRT4, KRT5, KRT6A, KRT7, KRT8 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?