missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pan-Endothelium Marker [p Ser123, p Ser124] Antibody (HIS52) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30162965 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30162965

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP200076JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pan-Endothelium Marker Monoclonal antibody specifically detects Pan-Endothelium Marker in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pan-Endothelium Marker
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot (Negative)
Clasificación Monoclonal
Clon HIS52
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody is Pan endothelium.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.