missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pan Cytokeratin Mouse anti-Human, Clone: PAN-CK (Cocktail), Abnova™

Código de producto. 16022976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16022976 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16022976 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB14661.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mouse monoclonal antibody raised against native human Pan Cytokeratin.

  • High specificity
  • High reactivity

Especificaciones

Antígeno Pan Cytokeratin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon PAN-CK (Cocktail)
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native human Pan Cytokeratin.
Dilución Flow Cytometry (0.5-1 ug/million cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) Western Blot (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by
Formulación In PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
N.º de referencia del gen P08729; Q04695; P05783; Q7Z794; Q01546
Alias de gen CK7/K2C7/K7/MGC129731/MGC3625/SCL
Símbolos de los genes KRT7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human epidermal keratin.
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3855/3872/3875/374454/51350
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.