missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pan Coronavirus Spike Antibody (38) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30162649 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30162649

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314660JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pan Coronavirus Spike Monoclonal antibody specifically detects Pan Coronavirus Spike in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pan Coronavirus Spike
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 38
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Coronavirus Spike S1+S2 ECD protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.