missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pan Coronavirus Spike Antibody (32) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14659JF585
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pan Coronavirus Spike Monoclonal antibody specifically detects Pan Coronavirus Spike in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
| Pan Coronavirus Spike | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 32 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Coronavirus Spike S1+S2 ECD protein. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido