Learn More
Pamabrom, MedChemExpress
Código de producto. 16447276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16447276
Marca: Medchem Express HY17391
MedChemExpress Pamabron is a common over-the-counter diuretic used for relief of menstrual-associated symptoms.
Pamabron is a common over-the-counter diuretic used for relief of menstrual-associated symptoms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamabrom
Forma física Solid
CAS 606-04-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H18BrN5O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (430.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N=C(Br)N2)C1=O.CC(C)(N)CO
Peso molecular (g/mol) 348.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.2
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.