Learn More
Palomid 529, MedChemExpress
Código de producto. 16466496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466496 100 mg 100 miligramos
16436108 10 mg 10 miligramos
16418707 5 mg 5 miligramos
16412247 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16466496
Marca: Medchem Express HY14581
MedChemExpress Palomid 529 is a potent inhibitor of mTORC1 and mTORC2 complexes.
Palomid 529 is a potent inhibitor of mTORC1 and mTORC2 complexes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palomid 529
CAS 914913-88-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H22O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo P529
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (246.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OCC2=CC=C(C=C2)OC)C=C3C(C4=C(C(O3)=O)C=C(C(C)O)C=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 406.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.43
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease