Learn More
Hidrazida de ácido palmítico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11387836 1 g 1 g
11397836 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11387836
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13013.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2619-88-7 | C16H34N2O | 270.461 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2619-88-7
Fórmula molecular C16H34N2O
Peso molecular (g/mol) 270.461
Número MDL MFCD00066357
Clave InChI SSVSELJXJJCANX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palmitohydrazide, palmitic acid hydrazide, hexadecanoyl hydrazide, hexadecanoic acid hydrazide, palmiticacidhydrazide, hexadecanohydrazide #, acmc-1cbma, 16-hexadecanoyl hydrazide, hexadecanoic acid,hydrazide, hexdecanoic acid hydrazide
PubChem CID 225536
Nombre IUPAC hexadecanhidrazida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic acid hydrazide
Punto de fusión 150°C to 152°C
Fórmula lineal CH3(CH2)14CONHNH2
Cantidad 1 g
Beilstein 1784616
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.46
Porcentaje de pureza 99%