Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido palmítico, 98 %
Código de producto. 15189173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
25 Kg
250 GR
Código de producto. 15189173
Marca: Thermo Scientific Chemicals 129700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-10-3
Fórmula molecular C16H32O2
Peso molecular (g/mol) 256.43
Número MDL MFCD00002747
Clave InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic acid
Acidez 215 to 233mg KOH/g
Punto de fusión 59.0°C to 63.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 351.5°C
Temperatura de inflamación 206°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de fibra
Fórmula lineal CH3(CH2)14CO2H
Cantidad 25 kg
Valor de saponificación 216 to 224mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Índice Merck 15,7097
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol, ether and propyl alcohol
Viscosidad 7.8 mPa.s (70°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas