Learn More
Cloruro de palmatina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 17565535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 17565535
Marca: Thermo Scientific Acros 467150010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10605-02-4
Fórmula molecular C21 H22 Cl N O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloruro de palmatina
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.86
Número MDL MFCD00016656
Forma física Polvo cristalino
Color De amarillo claro a amarillo a naranja
Pureza ≥ 97,5%
Clave InChI RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
Nombre IUPAC 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride
Peso molecular (g/mol) 387.86