Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos de palés con mango de madera
Código de producto. p-7146965 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
100 mm
200 mm
300 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
20 mm
30 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la hoja (métrico) Anchura (métrico) de la hoja unitSize
15869591 100 mm 20 mm cada uno
15879591 200 mm 30 mm cada uno
15889591 300 mm 35 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15869591
Marca: Sampling Systems™ A201100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos cuchillos de palés son excelentes para el muestreo general en el laboratorio.
  • Hoja de acero inoxidable con mango de madera
  • Acabado satinado
  • Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Cuchillo de Palés
Longitud de la hoja (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) de la hoja 20 mm
Material Acero inoxidable, madera
Longitud (métrico) 190 mm