Descripción
- Hoja de acero inoxidable con mango de madera
- Acabado satinado
- Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cuchillo de Palés |
| Longitud de la hoja (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 35 mm |
| Material | Acero inoxidable, madera |
| Longitud (métrico) | 415 mm |