Learn More
Alambre de paladio, 0,127 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361348 2 m 2 metros
11371348 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010277.G2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium wire
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia.
Cantidad 2 m
Olor Odorless
Peso ≈0.15g/m
Formulario Alambre, ≈0,15g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%