Learn More
Solución estándar de paladio, para AAS, 1 mg/ml de Pd en 10 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
10472581 100 mL 100 ML
10685642 500 mL 500 ML
2 options
Código de producto. 10472581
Marca: Thermo Scientific Acros 196171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Pd in 10% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 1.0500g/mL
Gravedad específica 1.05
Forma física Solución
Fórmula molecular Pd
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Color Marrón-Rojo
Punto de fusión -25.0°C
Punto de ebullición 107.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
Nombre IUPAC paladio
Peso molecular (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:33363
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.