Learn More
Palladium Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Código de producto. 17971436
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 17971436
Marca: VHG Labs VHGPPDH50
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Palladium Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
CAS 5-3-7440
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Palladium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Pd
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
Fórmula InChI InChI=1S/Pd
SMILES [Pd]
Nombre IUPAC palladium
Solvent or Matrix Dilute HCl
Peso molecular (g/mol) 106.42
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.9035 g/mol