Learn More
Solución de paladio para ICP 1 g/l, matriz de HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12953474 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12953474 500 mL Frasco 500 ml
12933474 100 mL Frasco 100 ml
12943474 250 mL Frasco 250 ml
3 options
Código de producto. 12953474
Marca: Fisher Chemical S 042 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Pd
Concentración 10±0.002 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Pd
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Palladium (Pd) 1000mg/l in HCl 5%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
  • EUH201-Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.