Learn More
Bolo de paladio, diámetro x longitud: 6,35 x 6,35 mm, 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15444775 5 Pc. paquete de 5
15434775 1 Pc. cada uno
2 options
Código de producto. 15444775
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040418.KJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso como fuente de evaporación, getter de hidrógeno, producción de joyas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Forma: Aprox. 2,41g/bolo; material hecho de corte de precisión de alambre de paladio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Aspecto Silver gray rod
Densidad 12.02g/cm3 at 20°C
Cantidad 5 Pc.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Bolo, diámetro x longitud: 6,35 x 6,35 mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%