Learn More
Lámina de plata paladio, 0,5 mm de grosor, 99,9 % (base metálica sin Pt), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11325427 25 x 25 mm 25 mm
11346139 50 x 50 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11325427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042684.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium Silver foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pd:Ag; 75:25 wt%
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈3.64g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Pt)
Número MDL MFCD02091738
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%