Learn More
Lámina de plata paladio, 0,05 mm de grosor, 99,9 % (base metálica sin Pt), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385417 25 x 25 mm 25 mm
11326139 50 x 50 mm cada uno
11395417 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042682.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium Silver foil
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) thick
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pd:Ag; 75:25 wt%
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.36g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Pt)
Número MDL MFCD02091738
Porcentaje de pureza 99.9%