Learn More
Lámina de plata paladio, 0,05 mm de grosor, 99,9 % (base metálica sin Pt), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium Silver foil |
| Nombre de nota | 0.05mm (0.002 in.) thick |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pd:Ag; 75:25 wt% |
| Cantidad | 50 x 50 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.36g/25x25mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Pt) |
| Número MDL | MFCD02091738 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |