Learn More
Polvo de paladio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. p-4407683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
5 x 5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326887 1 g 1 g
11316887 5 g 5 g
11306887 5 x 5 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11326887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010788.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Color Negro-gris
Aspecto Dark gray/black powder
Densidad 12.02g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 g
Tamaño de malla -22 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Formulario Polvo