Learn More
Gasa de paladio níquel, malla 50 tejida a partir de alambre de 0,1578 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium Nickel gauze |
| Nombre de nota | 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pd:Ni; 95:5 wt% |
| Cantidad | 150 x 150 mm |
| Tamaño de malla | 50 Mesh |
| Formulario | Tela de alambre |
| Número MDL | MFCD05863544 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |