Learn More
Gasa de paladio níquel, malla 50 tejida a partir de alambre de 0,1578 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439920 75 x 75 mm cada uno
11449920 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044698.FL
Solicitar formato a granel o personalizado
Filtración
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium Nickel gauze
Nombre de nota 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pd:Ni; 95:5 wt%
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 50 Mesh
Formulario Tela de alambre
Número MDL MFCD05863544
Información de solubilidad Insoluble in water.