Learn More
Hidróxido de paladio, Pd 20 % sobre carbono, nominalmente 50 % agua, catalizador de Pearlman, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-6751006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399188 2 g 2 g
11319198 10 g 10 g
11309198 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042578.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Utilizado como catalizador para la hidrogenólisis de grupos bencílicos y epóxidos.
Se utiliza para reducir los compuestos nitrosos a aminas.
Actúa como reactivo de deshidrogenación, y también como reactivo para la desbencilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12135-22-7
Fórmula molecular H2O2Pd
Peso molecular (g/mol) 140.43
Número MDL MFCD00064599
Clave InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
Nombre IUPAC paladio(2+);dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium Hydroxide
Nombre de nota 20% on Carbon, nominally 50% water
Forma física Polvo húmedo negro
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Palladium hydroxide