Learn More
Hidróxido de paladio en carbono, polvo, sin reducir, 20 % Pd, 50 % humedad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize'
10 g
50 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10743201 10 g Frasco de vidrio 10 g
10002620 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10743201
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 199620100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12135-22-7
Fórmula molecular H2O2Pd
Peso molecular (g/mol) 140.43
Número MDL MFCD00064599
Clave InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Specifications
Nombre del producto químico o material Palladium hydroxide on carbon
Nombre de nota 20% Pd, moisture ca 60%
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Pd(OH)2
Fieser 16,269
Índice Merck 15, 7166
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC paladio(2+);dihidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.43
Porcentaje de pureza 19 to 21% (Pd, on dry basis)
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.