Learn More
Hidróxido de paladio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Palladium hydroxide |
| Color | Negro |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 0.25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | paladio(2+);dihidróxido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.42 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Olor | Odorless |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto