Learn More
Paladio en carbonato de calcio, envenenado con 3,5 % de plomo, 5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10216730 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10154020 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195070100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3 , 1314-08-5 , 7439-92-1 , 598-63-0 , 1317-36-8 , 471-34-1
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium on calcium carbonate
Color Negro-gris a gris
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Número UN 3077
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Índice Merck 15, 7090
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.42
Porcentaje de pureza 5% (Pd)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium on calcium carbonate, poisoned with 3.5% lead
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.