Learn More
Paladio negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407678
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386607 1 g 1 g
11396607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000659.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Uso como catalizador en reacciones de hidrogenación. Otros usos incluyen la fabricación de pinturas, adhesivos, fibras y revestimientos. Las partículas básicas de paladio negro tienen la tendencia a agruparse en agregados macroscópicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium black
Color Gris a plata
Punto de fusión 1555°C
Punto de ebullición 3067°C
Aspecto Powder
Densidad 12.02g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Polvo, S.A. 20-60 m[2/g
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in aqua regia and fused alkalies
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Paladio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.