Learn More
Paladio sobre alúmina, 5 % Pd, polvo, seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10389200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10389200 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10471101 10 g Frasco de vidrio 10 GR
2 options
Código de producto. 10389200
Marca: Thermo Scientific Acros 293030500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium on alumina
Color Negro o gris a plata
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Fórmula lineal Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Índice Merck 15, 7090
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.42
Porcentaje de pureza 4.0 to 6.0% (Pd)