Learn More
Paladio sobre carbón activo, 10 % Pd, (50 % húmedo con agua para seguridad), sin reducir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10398433 1 g Frasco de vidrio 1 g
10697391 10 g Frasco de vidrio 10 g
10741832 25 g Frasco de vidrio 25 g
11916951 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10398433
Marca: Thermo Scientific Acros 422980010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3 , 7732-18-5 , 7440-44-0
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium on activated carbon
Color Negro
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Fórmula lineal Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.42
Porcentaje de pureza 10% (Pd)