Learn More
Paladio, 5 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, catalizador ácido, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11349638 10 g 10 g
11369638 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11349638
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044142.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Hidrogenación de grupos nitrosos aromáticos y alifáticos, alquilación/aminación reductiva, hidrogenación de carbonilos aromáticos, olefinas, nitrilos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 5% on activated carbon powder, Standard, Reduced, Acidic catalyst, Nominally 50% water wet
Forma física Polvo, 900-1100 m
Cantidad 10 g