Learn More
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, 5R58, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059654
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15442167 5 g 5 g
15452167 25 g 25 g
15462167 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15442167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045132.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 5% on activated carbon paste, 5R58
Color Negro
Cantidad 5 g