Learn More
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, 5R58, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium |
| Nombre de nota | 5% on activated carbon paste, 5R58 |
| Color | Negro |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |