Learn More
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, 5R39, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478460
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100 g
25 g
5 g
Produktkod. Cantidad unitSize
11478460 100 g 100 g
11498460 5 g 5 g
11488460 25 g 25 g
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11478460
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044337.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Desbencilación, escisión C-N y C-O, hidrogenación de alquenos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 5% on activated carbon paste, 5R39
Color Negro
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Olor Odorless
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.