Learn More
Paladio, 4,5 % de rodio, 0,5 % en pasta de carbono, F101023-4.5/0.5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497737 5 g 5 g
15407747 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37169.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium, 4.5% Rhodium
Nombre de nota 0.5% on carbon paste, F101023-4.5
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 5 g