Learn More
Paladio, 3 % en polvo de carbón activado, estándar, sin reducir, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium |
| Nombre de nota | 3% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |