Learn More
Paladio, 20 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
250 miligramos
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium |
| Nombre de nota | 20% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Soluble in aqua regia. Insoluble in water. |
| Olor | Odorless |