Learn More
Paladio, 0,12 %, rutenio, 0,12 %; en comprimidos de alúmina de 3 mm
Código de producto. 15426445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
15426445 10 g 10 g
15436445 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 15426445
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042206.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Reducción de óxidos de nitrógeno a N2 con H2 en presencia de CO y CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Specifications
Nombre del producto químico o material Palladium
Cantidad 10 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.12%, Ruthenium, 0.12%; on 3mm alumin.a tablets