Descripción
- Acero inoxidable (1.4301)
- Fabricada en una sola pieza
- Sin bordes ni grietas, facilita la limpieza y evita que se acumulen residuos de productos y agentes limpiadores
- Mango muy resistente que se ajusta cómodamente a la mano
- Para aplicar o distribuir medios viscosos como pastas y cremas, o para extenderlos de manera uniforme
- Con una hoja pulida larga y estrecha de alto satinado que facilita el trabajo preciso
- Apta para su uso en aplicaciones químicas y farmacéuticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 |
| Descripción | Espátula |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Plata |
| Certificaciones/conformidad | Certificado del material |
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos |
| Color del asa | Plata |
| Longitud (imperial) | 7,87 in |
| Anchura (imperial) | 0,83 in |
| Mostrar más |