missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PALD1 Polyclonal Antibody

Descripción
Immunogen sequence: GEFQVVMKVV QLLPDGHRVK KEVDAALDTV SETMTPMHYH LREIIICTYR QAKAAKEAQE MRRLQLRSLQ YLERYVCLIL FNAYLHLEKA DSWQRPFSTW MQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 89%.
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PALD1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | PALD1 |
| N.º de referencia del gen | Q9ULE6 |
| Alias de gen | KIAA1274; mKIAA1274; MMPAL; Paladin; Pald; Pald1; palladin; phosphatase domain containing paladin 1; phosphatase domain containing, paladin 1 |
| Símbolos de los genes | PALD1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?