Learn More
SGE™ Jeringas headspace para muestreador automático estancas a gases PAL con aguja fija de 56 mm
Beschreibung
Funciona a las temperaturas más altas.Las jeringas para muestreador automático Headspace estancas a gases SGE PAL con aguja fija de 56 mm mejoran el análisis del flujo de trabajo y están diseñadas especialmente para su uso con muestreadores automáticos CTC PAL y LEAP.
- Tienen la tecnología de las jeringas Diamond
- Resistencia a disolventes mejorada
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Diseñadas específicamente para PAL
- Mejor precisión debido a la reducción de la contaminación cruzada y a la eliminación del riesgo de contaminación del adhesivo
- Soportan hasta 150 °C y tienen una punta del émbolo energizada para garantizar un sellado hermético a gases
Spezifikation
Spezifikation
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Longitud de la aguja (métrico) | 56 mm |
| Estilo de punta de aguja | Orificio lateral |
| Para utilizar con (equipo) | CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |
| Tipo de conexión | Fijo |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.