Learn More
SGE™ Jeringas headspace para muestreador automático estancas a gases PAL con aguja fija de 56 mm
Código de producto. 12655597
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,5 ml
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) unitSize
12655597 1 ml 23 G 0,63 mm cada uno
13177876 1 ml 26 G 0,47 mm cada uno
12857913 2,5 ml 23 G 0,63 mm cada uno
13187876 2,5 ml 26 G 0,47 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12655597 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 008131
Funciona a las temperaturas más altas. Jeringas headspace para muestreador automático estanca a gases SGE PAL con aguja fija de 56 mm: Mejoran el análisis del flujo de trabajo y están diseñadas especialmente para su uso con muestreadores automáticos CTC PAL y LEAP.
Funciona a las temperaturas más altas.Las jeringas para muestreador automático Headspace estancas a gases SGE PAL con aguja fija de 56 mm mejoran el análisis del flujo de trabajo y están diseñadas especialmente para su uso con muestreadores automáticos CTC PAL y LEAP.
  • Tienen la tecnología de las jeringas Diamond
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Diseñadas específicamente para PAL
  • Mejor precisión debido a la reducción de la contaminación cruzada y a la eliminación del riesgo de contaminación del adhesivo
  • Soportan hasta 150 °C y tienen una punta del émbolo energizada para garantizar un sellado hermético a gases
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud de la aguja (métrico) 56 mm
Estilo de punta de aguja Orificio lateral
Para utilizar con (equipo) CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Tipo de conexión Fijo