Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja con punta cónica extraíble de 50 mm
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Diseñado específicamente para PAL
- 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
- 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
- Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
- Precisión y reproducibilidad; ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
- La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
- El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 0.5BNR-C/T-5/0.63C |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus y AS3000 |
| Tipo de conexión | Extraíble |